Drukuj

Zieleń malachitowa, szczawian, (C.I. 42000)

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)

128994700.0005 128994700.0010 128994700.0025 128994700.0050 128994700.0100 128994700.0250 128994700.0500 128994700.1000 128994700.9010
CHMP128994700.0005EA 30.7 PLN
CHMP128994700.0005 CHMP128994700.0010 CHMP128994700.0025 CHMP128994700.0050 CHMP128994700.0100 CHMP128994700.0250 CHMP128994700.0500 CHMP128994700.1000 CHMP128994700.9010
Zieleń malachitowa, szczawian, (C.I. 42000)
szczawian bis[[4-[4-(dimetylamino)benzhydryliden]cykloheksa-2,5-dien-1-yliden]di-metylamonu]
Formuła: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927.02 g/mol
Temp. topnienia: ∼159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011766
Numer CAS: 2437-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-441-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR