Drukuj

Fenoloftaleina indicator

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

214145003.0100 214145003.0005 214145003.0050 214145003.0010 214145003.0025 214145003.0250 214145003.0500 214145003.1000 214145003.9010
CHMP214145003.0100EA 175 PLN
CHMP214145003.0100 CHMP214145003.0005 CHMP214145003.0050 CHMP214145003.0010 CHMP214145003.0025 CHMP214145003.0250 CHMP214145003.0500 CHMP214145003.1000 CHMP214145003.9010
Fenoloftaleina indicator
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
Temp. topnienia: 258…262 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR