Chlorek amonu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
0038.0500EA
232
PLN
0038.0500
0038.1000
Chlorek amonu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorek amonu
Formuła:
NH₄Cl Temp. topnienia: 335 °C Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011420 Numer CAS: 12125-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4 Klasyfikacja Merck : 13,00510 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs. | |
Assay (argentometric titrn.) | min. 99.5 % |
Calcium (Ca) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.5 - 5.5 |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 2 |
Trace Impurities (in ppm)Magnesium (Mg) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) | max. 2 |