4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06
L06011.14
L06011.06EA
420
PLN
L06011.06
L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75%
CAS No.: 37074-39-8
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 104…105 °C (0,4 mmHg) Gęstość: 1,15 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045172 Numer CAS: 37074-39-8 |