4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03
H55462.06
H55462.03EA
1040
PLN
H55462.03
H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 99163-12-9
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD02684110
Formuła:
C₁₂H₉NO Temp. topnienia: 85…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02684110 Numer CAS: 99163-12-9 |