(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00502.06
L00502.14
L00502.06EA
333
PLN
L00502.06
L00502.14
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 13138-25-5
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 352.84
Melting Point: ca 225-230° dec.
Beilstein Reference: 4170527
Formuła:
C₂₂H₂₂ClP Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051868 Numer CAS: 13138-25-5 |