Cobalt(II) isopropoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
42810.03
42810.06
42810.03EA
745
PLN
42810.03
42810.06
Cobalt(II) isopropoxide
Cobalt(II) isopropoxide
CAS No.: 60406-95-3
Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2
Formula Weight: 178.11
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00799075
Formuła:
C₆H₁₄CoO₂ MW: 178.11 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00799075 Numer CAS: 60406-95-3 Jednostka: 3181 ADR: 4.1 III |