(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Methoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
A16301.14
A16301.22
A16301.36
A16301.14EA
348
PLN
A16301.14
A16301.22
A16301.36
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 1779-58-4
Molecular Formula: CH3O2CCH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 415.28
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3812975
Formuła:
C₂₁H₂₀BrO₂P MW: 415.28 g/mol Temp. topnienia: ∼ 163 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011801 Numer CAS: 1779-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-222-0 |