7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27594.06
H27594.03
H27594.06EA
858
PLN
H27594.06
H27594.03
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Purity: 96%
CAS No.: 147644-11-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 145…148 °C (16 mmHg) Temp. Zapłonu: >120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00508291 Numer CAS: 147644-11-9 |