6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20054.03
L20054.MD
L20054.03EA
767
PLN
L20054.03
L20054.MD
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 231291-22-8
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 191-192°
MDL No.: MFCD00792430
Formuła:
C₇H₄F₃NO₂ Temp. topnienia: 191…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792430 Numer CAS: 231291-22-8 |