4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19553.03
L19553.MD
L19553.03EA
891
PLN
L19553.03
L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 158063-66-2
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD00082626
Formuła:
C₇H₄F₃NO₂ Temp. topnienia: 147…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082626 Numer CAS: 158063-66-2 |