N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33884.03
H33884.06
H33884.03EA
468
PLN
H33884.03
H33884.06
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 49600-34-2
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 193-197°
MDL No.: MFCD00462739
Formuła:
C₇H₉N₃S Temp. topnienia: 193…197 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00462739 Numer CAS: 49600-34-2 |