N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(4-Methylpyridin-2-yl)thiourea
H33648.03
H33648.06
H33648.03EA
471
PLN
H33648.03
H33648.06
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formuła:
C₇H₉N₃S Temp. topnienia: 216…220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04117348 Numer CAS: 21242-21-7 |