Cerium (III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11654.18
11654.30
11654.18EA
495
PLN
11654.18
11654.30
Cerium (III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Cerium (III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 14017-47-1
Molecular Formula: Ce(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 546.56 (438.47anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150205
Formuła:
CeCl₃O₁₂·6H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150205 Numer CAS: 14017-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-836-2 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II |