Aluminium perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum perchlorate nonahydrate
11659.22
11659.36
11659.22EA
436
PLN
11659.22
11659.36
Aluminium perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Aluminium perchlorate nonahydrate
CAS No.: 81029-06-3
Molecular Formula: Al(ClO4)3.9H2O
Formula Weight: 487.46 (325.33anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 82°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149130
Formuła:
AlCl₃O₁₂·9H₂O MW: 487.47 g/mol Temp. topnienia: 82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149130 Numer CAS: 81029-06-3 Numer WE (dawny EINECS): 238-437-6 Jednostka: 1481 ADR: 5.1 II |