Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Barium i-propoxide
41338.AB
41338.AD
41338.ABEA
643
PLN
41338.AB
41338.AD
Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Barium isopropoxide
CAS No.: 24363-37-9
Molecular Formula: C6H14BaO2
Formula Weight: 255.52
Flash Point: 22°(72°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.89
Appearance: Yellow
Odour: Alcohol-like
UN No.: 3274
MDL No.: MFCD00050486
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Formuła:
C₆H₁₄BaO₂ Gęstość: 0,89 Temp. Zapłonu: 22 °C (72 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050486 Numer CAS: 24363-37-9 Jednostka: 3274 ADR: 3,II |