2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
A13838.09
A13838.18
A13838.30
A13838.09EA
259
PLN
A13838.09
A13838.18
A13838.30
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1585-17-7
Molecular Formula: C11H14Cl2
Formula Weight: 217.14
Melting Point: 104-107°
Boiling Point: 180°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013681
Formuła:
C₁₁H₁₄Cl₂ Temp. Wrzenia: 180 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 104…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013681 Numer CAS: 1585-17-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |