2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
B25313.06
B25313.14
B25313.06EA
692
PLN
B25313.06
B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 50419-58-4
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 176° dec.
MDL No.: MFCD00130041
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130041 Numer CAS: 50419-58-4 |