3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Di-m-tolylamine
B21765.03
B21765.06
B21765.03EA
427
PLN
B21765.03
B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 626-13-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₅N Temp. Wrzenia: 200 °C (24 mmHg) Gęstość: 1,04 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059315 Numer CAS: 626-13-1 |