Drukuj
Hexanophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
120720250 120720050
ACRO120720250EA 449 PLN
ACRO120720250 ACRO120720050
Hexanophenone 98%
Hexanophenone
Formuła: C₁₂H₁₆O
Temp. Wrzenia: 265,1 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 25…26 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009512
Numer CAS: 942-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-394-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure