4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52950.03
H52950.06
H52950.03EA
319
PLN
H52950.03
H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 51067-38-0
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 141-145°
MDL No.: MFCD00093312
Formuła:
C₁₂H₁₁BO₃ Temp. topnienia: 141…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00093312 Numer CAS: 51067-38-0 |