Drukuj
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 202 PLN
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₁BO₃
Temp. topnienia: 141…145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00093312
Numer CAS: 51067-38-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %