4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12154.03
A12154.06
A12154.14
A12154.03EA
137
PLN
A12154.03
A12154.06
A12154.14
4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 21803-75-8
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 98-104°
Beilstein Reference: 1817655
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052917
Formuła:
C₇H₅ClN₂ Temp. topnienia: 98…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052917 Numer CAS: 21803-75-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |