6-Bromoanthranilic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32106.03
H32106.06
H32106.03EA
456
PLN
H32106.03
H32106.06
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
6-Bromoanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20776-48-1
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
MDL No.: MFCD03618455
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03618455 Numer CAS: 20776-48-1 |