Drukuj
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
L09543.22 L09543.14
L09543.22EA 2690 PLN
L09543.22 L09543.14
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilised
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilized
Purity: 96% CAS No.: 36405-47-7 Molecular Formula: C8H8F6O2 Formula Weight: 250.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.3620 Boiling Point: 158° Beilstein Reference: 2725177 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00042311
Formuła: C₈H₈F₆O₂
Temp. Wrzenia: 158 °C
Gęstość: 1,352
Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F)
Numer MDL: MFCD00042311
Numer CAS: 36405-47-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III