1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
B21447.06
B21447.14
B21447.06EA
425
PLN
B21447.06
B21447.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilised
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Formuła:
C₇H₆F₆O₂ MW: 236.12 g/mol Temp. Wrzenia: 99 °C Gęstość: 1.302 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040105 Numer CAS: 3063-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-309-9 ADR: 3 II |