1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
L12128.06
L12128.14
AB179414.0025
L12128.06EA
428
PLN
L12128.06
L12128.14
ABCRAB179414.0025
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilised
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2160-89-6
Molecular Formula: C6H4F6O2
Formula Weight: 222.09
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3190
Odour: Recognizable
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 2094742
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00040104
Formuła:
C₆H₄F₆O₂ Temp. Wrzenia: 81…82 °C Gęstość: 1,370 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040104 Numer CAS: 2160-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-479-1 Jednostka: 3272 ADR: 3,II |