4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12590.06
L12590.14
L12590.06EA
400
PLN
L12590.06
L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 30273-42-8
Molecular Formula: C7H7BrClN
Formula Weight: 220.50
Melting Point: 37-40°
Beilstein Reference: 2717133
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041432
Formuła:
C₇H₇BrClN Temp. topnienia: 37…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041432 Numer CAS: 30273-42-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |