(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20588.03
B20588.06
B20588.03EA
187
PLN
B20588.03
B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 50889-29-7
Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00055556
Formuła:
C₂₄H₂₆BrO₂P MW: 457.36 g/mol Temp. topnienia: 200…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055556 Numer CAS: 50889-29-7 |