(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
A19302.14
A19302.22
A19302.36
A19302.14EA
512
PLN
A19302.14
A19302.22
A19302.36
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 17857-14-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 429.30
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 4173599
Formuła:
C₂₂H₂₂BrO₂P MW: 429.30 g/mol Temp. topnienia: 244…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00274196 Numer CAS: 17857-14-6 |