Drukuj
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
338930250 338931000
ACRO338930250EA 296 PLN
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Temp. topnienia: 247…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274196
Numer CAS: 17857-14-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %