Drukuj
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
366590050 366590250
ACRO366590050EA 226 PLN
ACRO366590050 ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415.2601 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031698
Numer CAS: 51114-94-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %