4-(Methylthio)butanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22673.03
B22673.06
B22673.14
B22673.03EA
264
PLN
B22673.03
B22673.06
B22673.14
4-(Methylthio)butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Purity: 99%
CAS No.: 20582-85-8
Molecular Formula: C5H12OS
Formula Weight: 120.21
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 95-98°/20mm
MDL No.: MFCD00002973
Formuła:
C₅H₁₂OS Temp. Wrzenia: 95…98 °C (20 mmHg) Gęstość: 0,999 Temp. Zapłonu: 101 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002973 Numer CAS: 20582-85-8 |