Drukuj

Chromian(VI) potasu 1% aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR

527410405.0100 527410405.0250 527410405.0500 527410405.1000
CHMP527410405.0100EA 83.6 PLN
CHMP527410405.0100 CHMP527410405.0250 CHMP527410405.0500 CHMP527410405.1000
Chromian(VI) potasu 1% aqueous solution
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 1000
Temp. topnienia: 985
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07784

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR