Drukuj
Metyloamina 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminomethane
395056-100ML 395056-800ML
SIAL395056-100MLEA 681 PLN
SIAL395056-100ML SIAL395056-800ML
Metyloamina 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Metyloamina
Formuła: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 48
Temp. topnienia: -92.5
Gęstość: 0.7
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06095