Trimetyloamina 1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32899.AE
H32899.AP
H32899.AEEA
780
PLN
H32899.AE
H32899.AP
Trimetyloamina 1 M in THF
Trimetyloamina
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008327
Formuła:
C₃H₉N Gęstość: 0,850 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008327 Numer CAS: 75-50-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-875-0 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |