Drukuj
Trimetyloamina 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388371000 388378000
388371000.EA 498 PLN
388371000. 388378000.
Trimetyloamina 1 M in THF, AcroSeal®
Trimetyloamina
Formuła: C₃H₉N
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008327
Numer CAS: 75-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-875-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA