Drukuj
Vincristine sulphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
J60907.X0EA 0 PLN
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
Vincristine sulphate ≥98%
Vincristine sulphate
Formuła: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Temp. Wrzenia: 273…281 °C
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00084729
Numer CAS: 2068-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-190-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,9986