Drukuj
Dichromian(VI) potasu 5% aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
527410407.0100 527410407.0250 527410407.0500 527410407.1000 527410407.5000
CHMP527410407.0100EA 64.7 PLN
CHMP527410407.0100 CHMP527410407.0250 CHMP527410407.0500 CHMP527410407.1000 CHMP527410407.5000
Dichromian(VI) potasu 5% aqueous solution
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 398
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07790