Drukuj
L-(-)-Fucose 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
225880010 225880050 225880250
ACRO225880010EA 371 PLN
ACRO225880010 ACRO225880050 ACRO225880250
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Formuła: C₆H₁₂O₅
Temp. topnienia: 128…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069812
Numer CAS: 2438-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-452-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)