Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
L06941.03
L06941.MD
L06941.03EA
1140
PLN
L06941.03
L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 94%
CAS No.: 175136-62-6
Molecular Formula: C24H9F18P
Formula Weight: 670.28
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 128-130°/0.5mm
MDL No.: MFCD00042428
Formuła:
C₂₄H₉F₁₈P Temp. Wrzenia: 128…130 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 98…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042428 Numer CAS: 175136-62-6 |