octan potasu 8 M roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
J63372.AE
J63372.AK
J63372.AEEA
419
PLN
J63372.AE
J63372.AK
octan potasu 8 M roztwór wodny
octan potasu
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Formuła:
CH₃COOK Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 |