Drukuj
octan potasu 5 mol/l (5 N) roztwór wodny
Dostawca: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-042EA 823 PLN
ROCKMB-042
octan potasu 5 mol/l (5 N) roztwór wodny
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg