4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
B22253.03
B22253.06
B22253.03EA
152
PLN
B22253.03
B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 62790-50-5
Molecular Formula: C7H7ClN2O2
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD01320687
Formuła:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186.60 g/mol Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320687 Numer CAS: 62790-50-5 Jednostka: 2237 ADR: 6.1 III |