(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
409
PLN
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Formuła:
C₂₇H₂₆BrP MW: 461.39 g/mol Temp. topnienia: 208…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051886 Numer CAS: 7484-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-289-3 |