Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethylamine oxide dihydrate
A14916.14
A14916.06
A14916.22
A14916.36
A14916.14EA
345
PLN
A14916.14
A14916.06
A14916.22
A14916.36
Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 62637-93-8
Molecular Formula: (CH3)3NO.2H2O
Formula Weight: 111.14 (75.11anhy)
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 3612927
Merck Reference: 14,9710
MDL No.: MFCD00149077
Formuła:
C₃H₉NO·2H₂O Temp. topnienia: 96…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149077 Numer CAS: 62637-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-675-6 Klasyfikacja Merck : 14,9710 |