Drukuj
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 287 PLN
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formuła: C₃H₉NO·2H₂O
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149077
Numer CAS: 62637-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-675-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %