Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 18770-47-3
Molecular Formula: Sb[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 298.80
Flash Point: 77°(141°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.31
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 68°/3mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00143623
Formuła:
C₉H₂₁O₃Sb Temp. Wrzenia: 68 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,31 Temp. Zapłonu: 77 °C (141 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143623 Numer CAS: 18770-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 242-561-6 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |