3-Ethynyltoluene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17184.03
L17184.06
L17184.03EA
311
PLN
L17184.03
L17184.06
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Purity: 97%
CAS No.: 766-82-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2038007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD01318174
Formuła:
C₉H₈ Temp. Wrzenia: 170…175 °C Gęstość: 0,900 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318174 Numer CAS: 766-82-5 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |