4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33627.03
H33627.06
H33627.03EA
1060
PLN
H33627.03
H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 16184-89-7
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 95°/4mm
MDL No.: MFCD00191862
Formuła:
C₈H₄BrF₃O Temp. Wrzenia: 95 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191862 Numer CAS: 16184-89-7 |